3-Aminosalicylic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 570-23-0
Molecular Formula: C7H7NO3
Formula Weight: 153.14
Melting Point: ca 240° dec.
Beilstein Reference: 2090427
Formula:
C₇H₇NO₃ Punto di ebollizione: 347 °C (1013 hPa) Punto di fusione: ∼240 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010299 CAS Number: 570-23-0 EINECS: 209-328-0 |