Stampa…
3-Aminosalicylic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
225262500 225260010 225260500
ACRO225262500EA 130 EUR
ACRO225262500 ACRO225260010 ACRO225260500
3-Aminosalicylic acid 97%
3-Aminosalicylic acid
Formula: C₇H₇NO₃
Punto di ebollizione: 347 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 240 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010299
CAS Number: 570-23-0
EINECS: 209-328-0
Visualizza i codici
Appearance Beige to grey to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %