Stampa…
2-Amino-5-hydroxybenzoic acid 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Hydroxyanthranilic acid
L08256.14 L08256.06
L08256.14EA 146 EUR
L08256.14 L08256.06
2-Amino-5-hydroxybenzoic acid 98%
2-Amino-5-hydroxybenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 394-31-0 Molecular Formula: C7H7NO3 Formula Weight: 153.14 Melting Point: ca 248° dec. Beilstein Reference: 2803663
Formula: C₇H₇NO₃
Peso molecolare: 153,14 g/mol
Punto di ebollizione: 347 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: ∼248 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007870
CAS Number: 394-31-0