2-Amino-5-hydroxybenzoic acid 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
310310100
310310010
ACRO310310100EA
62
EUR
ACRO310310100
ACRO310310010
2-Amino-5-hydroxybenzoic acid 99%
2-Amino-5-hydroxybenzoic acid
Formula:
C₇H₇NO₃ Punto di ebollizione: 347 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 233…234 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007870 CAS Number: 394-31-0 ADR: 6.1,III |
Appearance | Grey-brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with TBAH | ≥98.5 % |