Stampa…
3,4,5-Trimethoxyanthranilic acid 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A14042.06 A14042.14
A14042.06EA 102 EUR
A14042.06 A14042.14
3,4,5-Trimethoxyanthranilic acid 97%
3,4,5-Trimethoxyanthranilic acid
Purity: 97% CAS No.: 61948-85-4 Molecular Formula: C10H13NO5 Formula Weight: 227.22 Melting Point: 137-141° Beilstein Reference: 3353856
Formula: C₁₀H₁₃NO₅
Peso molecolare: 227,22 g/mol
Punto di fusione: 137…141 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051630
CAS Number: 61948-85-4
EINECS: 263-344-2