Stampa…
4,5-Dimethoxyanthranilic acid 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-4,5-dimethoxybenzoic acid, 6-Aminoveratric acid
335010050 335010250 335011000
ACRO335010050EA 25.3 EUR
ACRO335010050 ACRO335010250 ACRO335011000
4,5-Dimethoxyanthranilic acid 98%
4,5-Dimethoxyanthranilic acid
Formula: C₉H₁₁NO₄
Peso molecolare: 197,19 g/mol
Punto di ebollizione: 359 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 156…166 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011671
CAS Number: 5653-40-7
EINECS: 227-095-3
Visualizza i codici
Appearance White to beige to grey to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 % (On dry substance)