5-Amino-2-nitrobenzoic acid 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 95%
CAS No.: 13280-60-9
Molecular Formula: C7H6N2O4
Formula Weight: 182.14
Melting Point: ca 240° dec.
Beilstein Reference: 2107512
Formula:
C₇H₆N₂O₄ Punto di ebollizione: 481 °C (1013 hPa) Punto di fusione: ∼240 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00035748 CAS Number: 13280-60-9 EINECS: 236-283-4 |