5-Nitroanthranilic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 616-79-5
Molecular Formula: C7H6N2O4
Formula Weight: 182.14
Melting Point: ca 270° dec.
Beilstein Reference: 646219
Formula:
C₇H₆N₂O₄ Punto di fusione: ∼270 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00017039 CAS Number: 616-79-5 EINECS: 210-493-6 |