Stampa…
5-Nitroanthranilic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
245950050 245950250
ACRO245950050EA 32.1 EUR
ACRO245950050 ACRO245950250
5-Nitroanthranilic acid 98%
5-Nitroanthranilic acid
Formula: C₇H₆N₂O₄
Punto di fusione: 278 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017039
CAS Number: 616-79-5
EINECS: 210-493-6
Visualizza i codici
Appearance Bright yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %