Stampa…
Acido 4-amminobenzoico zS, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Synonyms: Vitamin Bx, para-Aminobenzoic acid, PABA, Vitamin H1
MQ200
8.22312.0250 8.22312.1000 8.22312.9025 8.22312.9055
8.22312.0250EA 52.2 EUR
8.22312.0250 8.22312.1000 8.22312.9025 8.22312.9055
Acido 4-amminobenzoico zS, Sigma-Aldrich®
Acido 4-amminobenzoico
Formula: C₇H₇NO₂
Peso molecolare: 137.14 g/mol
Punto di ebollizione: 340
Punto di fusione: 188
Densità: 1.45 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007894
CAS Number: 150-13-0
EINECS: 205-753-0
Merck Index: 13,00422
Visualizza i codici
Solubility 4.7 g/l (20 °C)
Melting Point 186 - 189 °C
Molar Mass 137.14 g/mol
Bulk Density 200 kg/m3
Density 1.38 g/cm3
pH 3.5 (5 g/l, H2O, 20 °C)