Stampa…
Acido 4-amminobenzoico 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A12673.0B A12673.18 A12673.30 A12673.PG
A12673.0BEA 144 EUR
A12673.0B A12673.18 A12673.30 A12673.PG
Acido 4-amminobenzoico 99%
Acido 4-amminobenzoico
Purity: 99% CAS No.: 150-13-0 Molecular Formula: C7H7NO2 Formula Weight: 137.14 Melting Point: ca 187° dec. Beilstein Reference: 471605 Merck Reference: 14,423 MDL No.: MFCD00007894
Formula: C₇H₇NO₂
Punto di ebollizione: 340 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: ∼187 °C (dec.)
Densità: 1,374
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007894
CAS Number: 150-13-0
EINECS: 205-753-0
Merck Index: 14,423