Stampa…
Acido 4-amminobenzoico 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
146210010 146212500 146210050
ACRO146210010EA 145 EUR
ACRO146210010 ACRO146212500 ACRO146210050
Acido 4-amminobenzoico 99%
Acido 4-amminobenzoico
Formula: C₇H₇NO₂
Punto di ebollizione: 340 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 186…189 °C
Densità: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007894
CAS Number: 150-13-0
EINECS: 205-753-0
Merck Index: 13,00422
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow to light grey to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 186 to 189 °C
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %
Elemental Analysis 13.32 to 14.00 % N