Stampa…
Acido 3-amminobenzoico 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A19540.0E A19540.22 A19540.36
A19540.0EEA 319 EUR
A19540.0E A19540.22 A19540.36
Acido 3-amminobenzoico 98%
Acido 3-amminobenzoico
Purity: 98% CAS No.: 99-05-8 Molecular Formula: C7H7NO2 Formula Weight: 137.14 Flash Point: 150°(302°F) Melting Point: 172-179° Beilstein Reference: 471603 Merck Reference: 14,421 MDL No.: MFCD00007795
Formula: C₇H₇NO₂
Peso molecolare: 137,14 g/mol
Punto di ebollizione: 308 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 172…179 °C
Densità: 1,51
Flash Pt: 150 °C (302 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007795
CAS Number: 99-05-8
EINECS: 202-724-4
Merck Index: 14,421