Stampa…
Acido 3-amminobenzoico 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
155850250 155851000 155855000
ACRO155850250EA 23.5 EUR
ACRO155850250 ACRO155851000 ACRO155855000
Acido 3-amminobenzoico 99+%
Acido 3-amminobenzoico
Formula: C₇H₇NO₂
Punto di ebollizione: 308 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: >172 °C
Densità: 1,5105 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 150 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007795
CAS Number: 99-05-8
EINECS: 202-724-4
Merck Index: 13,00420
Visualizza i codici
Appearance White to beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥172 °C
HPLC ≥99.0 %
Titration with NaOH ≥99.0 %
UV at 360 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %