Stampa…
Acido 2-amminobenzoico zS, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: 2-Aminobenzoic acid
MQ200
8.20112.0100 8.20112.1000 8.20112.9999
8.20112.0100EA 35 EUR
8.20112.0100 8.20112.1000 8.20112.9999
Acido 2-amminobenzoico zS, Sigma-Aldrich®
Acido 2-amminobenzoico
Formula: C₇H₇NO₂
Peso molecolare: 137.14 g/mol
Punto di ebollizione: 312
Punto di fusione: 144
Densità: 1.362 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 150
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007712
CAS Number: 118-92-3
EINECS: 204-287-5
Merck Index: 13,00421
Visualizza i codici
Solubility 5.7 g/l (25 °C)
Melting Point 146 - 148 °C
Molar Mass 137.14 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Vapor Pressure 0.001 hPa (52.6 °C)
Flash Point 150 °C
Density 1.41 g/cm3 (20 °C)
pH 4 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 530 °C