Stampa…
Acido 2-amminobenzoico 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Aminobenzoic acid
104911000 104915000 104910051
ACRO104911000EA 41.1 EUR
ACRO104911000 ACRO104915000 ACRO104910051
Acido 2-amminobenzoico 98+%
Acido 2-amminobenzoico
Formula: C₇H₇NO₂
Peso molecolare: 137.14 g/mol
Punto di ebollizione: 312
Punto di fusione: 144…148 °C
Densità: 1.41 g/cm³
Flash Pt: 150
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007712
CAS Number: 118-92-3
EINECS: 204-287-5
Merck Index: 13,00421
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 144 to 148 °C
HPLC ≥98.0 %
Free amine ≤0.01 %