Stampa…
3-(Dimethylamino)benzoic acid 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
115750250 115751000
ACRO115750250EA 44.9 EUR
ACRO115750250 ACRO115751000
3-(Dimethylamino)benzoic acid 99%
3-(Dimethylamino)benzoic acid
Formula: C₉H₁₁NO₂
Peso molecolare: 165,19 g/mol
Punto di ebollizione: 298 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 150…153 °C
Densità: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002497
CAS Number: 99-64-9
EINECS: 202-775-2
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 153 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %