Ammonio benzoato ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Benzoic acid ammonium salt
Purity: 99%
CAS No.: 1863-63-4
Molecular Formula: C6H5CO2NH4
Formula Weight: 139.15
Flash Point: 110°(230°F)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White to off-white
Odour: Weak
Melting Point: 192-198° dec.
Merck Reference: 14,496
MDL No.: MFCD00013069
Formula:
C₇H₉NO₂ Peso molecolare: 139.15 g/mol Punto di fusione: 192…198 °C (dec.) Densità: 1.26 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00013069 CAS Number: 1863-63-4 EINECS: 217-468-9 Merck Index: 12,00521 |