Stampa…
Sodio benzoato ≥99%, purificato
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
27694.293EA 144 EUR
27694.293 27694.460
Sodio benzoato ≥99%, purificato
Sodio benzoato
Formula: C₆H₅COONa
Punto di fusione: 410…430 °C
Densità: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012463
CAS Number: 532-32-1
EINECS: 208-534-8
REACH: 01-2119460683-35
Merck Index: 13,08654
Visualizza i codici
Assay (calculated on anhydrous) Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Loss on drying (100°C) Max. 1.0 %
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.03 %