Stampa…
Sodio benzoato, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
Attenzione
2021.1000EA 60.36 EUR
2021.1000 2021.9025
Sodio benzoato, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Sodio benzoato
Formula: C₆H₅COONa
Punto di fusione: 410…430 °C
Densità: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012463
CAS Number: 532-32-1
EINECS: 208-534-8
REACH: 01-2119460683-35
Merck Index: 13,08654
Visualizza i codici
Assay (dried substance) 99.0 - 100.5 %
Alkalinity passes test
Heavy Metals (as Pb) max. 0.001 %
Identification passes test
Organic Volatile Impurities passes test