Stampa…
Sodio benzoato ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A15946.36 A15946.0C A15946.0E A15946.30
A15946.36EA 28.1 EUR
A15946.36 A15946.0C A15946.0E A15946.30
Sodio benzoato ≥99%
Sodio benzoato
Purity: 99% CAS No.: 532-32-1 Molecular Formula: C7H5NaO2 Formula Weight: 144.11 Physical Form: Powder Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 300° Solubility: Soluble in water, alcohol Beilstein Reference: 3572467 Merck Reference: 14,8582 MDL No.: MFCD00012463
Formula: C₆H₅COONa
Punto di fusione: >300 °C
Densità: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012463
CAS Number: 532-32-1
EINECS: 208-534-8
REACH: 01-2119460683-35
Merck Index: 14,8582