Sodio benzoato 99+%, extra puro
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Benzoic acid sodium salt
148980010
148980050
ACRO148980010EA
40.1
EUR
ACRO148980010
ACRO148980050
Sodio benzoato 99+%, extra puro
Sodio benzoato
Formula:
C₆H₅COONa Peso molecolare: 144,11 g/mol Punto di fusione: >300 °C Densità: 1,44 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: ≥ 100 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012463 CAS Number: 532-32-1 EINECS: 208-534-8 REACH: 01-2119460683-35 Merck Index: 13,08654 |
Appearance | White Crystalline powder or crystals or granules or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤2.0 % (K.F.) |
Acidity/alkalinity | ≤0.2 ml 0.1 M NaOH or HCl per gram |
Titration with HClO4 | ≥99.0 % (On dried substance) |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |