Stampa…
Litio benzoato ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A16571.30 A16571.0B
A16571.30EA 112 EUR
A16571.30 A16571.0B
Litio benzoato ≥99%
Litio benzoato
Purity: 99+% CAS No.: 553-54-8 Molecular Formula: C7H5LiO2 Formula Weight: 128.06 Odour: Odourless Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3598089 Merck Reference: 14,5523 MDL No.: MFCD00035540
Formula: C₇H₅LiO₂
Punto di fusione: >300 °C
Densità: 1,397 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00035540
CAS Number: 553-54-8
EINECS: 209-042-6
Merck Index: 14,5523