4-Cyanobenzoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 619-65-8
Molecular Formula: C8H5NO2
Formula Weight: 147.13
Melting Point: ca 221° dec.
Beilstein Reference: 1862865
Formula:
C₈H₅NO₂ Punto di ebollizione: 313 °C (1013 hPa) Punto di fusione: ∼221 °C (dec.) Densità: 1,382 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002528 CAS Number: 619-65-8 EINECS: 210-606-9 |