Stampa…
4-Cyanobenzoic acid 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
110730050 110730250
ACRO110730050EA 39 EUR
ACRO110730050 ACRO110730250
4-Cyanobenzoic acid 99%
4-Cyanobenzoic acid
Formula: C₈H₅NO₂
Punto di ebollizione: 313 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 217…222 °C
Densità: 1,382 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002528
CAS Number: 619-65-8
EINECS: 210-606-9
Visualizza i codici
Appearance White to yellow to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 217 to 222 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration by coupling ≥95 %