Stampa…
Filtri di immersione
Fornitore: DWK Life Sciences
258556107 258556201 258556304 258556407
511-0501EA 88.7 EUR
511-0501 511-0502 511-0503 511-0504
Filtri di immersione
Filtri Provette filtranti
Filtri di immersione autoclavabili per filtraggio inverso. Applicazione tipica: estrazione del filtrato chiaro (non del filtrante).
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion
Made from clear DURAN® borosilicate glass 3,3.