Stampa…
3-Cyanobenzoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
B23836.06 B23836.14 B23836.22
B23836.06EA 29.1 EUR
B23836.06 B23836.14 B23836.22
3-Cyanobenzoic acid ≥98%
3-Cyanobenzoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 1877-72-1 Molecular Formula: C8H5NO2 Formula Weight: 147.13 Melting Point: 219-224° Beilstein Reference: 1862566
Formula: C₈H₅NO₂
Peso molecolare: 147.13 g/mol
Punto di fusione: 219…224 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002486
CAS Number: 1877-72-1
EINECS: 217-511-1