3-Cyanobenzoic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
169130100
169130500
ACRO169130100EA
49.1
EUR
ACRO169130100
ACRO169130500
3-Cyanobenzoic acid 98%
3-Cyanobenzoic acid
Formula:
C₈H₅NO₂ Punto di fusione: 217…222 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002486 CAS Number: 1877-72-1 EINECS: 217-511-1 ADR: 6.1,III |
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 217 to 222 °C |
HPLC | ≥97.5 % |