Acido benzoico ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99%
CAS No.: 65-85-0
Molecular Formula: C7H6O2
Formula Weight: 122.12
Flash Point: 121°(250°F)
Physical Form: Crystalline powder
Density: 1.32
Appearance: White
Odour: Weak, characteristic
pH: 2.5-3.5
Melting Point: 121-124°
Boiling Point: 249°
Beilstein Reference: 636131
Merck Reference: 14,1091
MDL No.: MFCD00002398
Formula:
C₇H₆O₂ Peso molecolare: 122.12 g/mol Punto di ebollizione: 249 °C Punto di fusione: 121…124 °C Densità: 1.32 Flash Pt: 121 °C (250 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002398 CAS Number: 65-85-0 EINECS: 200-618-2 REACH: 01-2119455536-33 Merck Index: 13,01092 |