Stampa…
Acido benzoico ≥99.5% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
36230.14 36230.22 36230.36
36230.14EA 27.1 EUR
36230.14 36230.22 36230.36
Acido benzoico ≥99.5% ACS
Acido benzoico
Purity: 99.5% min CAS No.: 65-85-0 Molecular Formula: C7H6O2 Formula Weight: 122.12 Flash Point: 121°(250°F) Physical Form: Crystalline Density: 1.32 Appearance: White Odour: Weak, characteristic pH: 2.5-3.5 Melting Point: 121-124° Boiling Point: 249° Beilstein Reference: 636131 Merck Reference: 14,1091 MDL No.: MFCD00002398
Formula: C₇H₆O₂
Punto di ebollizione: 249 °C
Punto di fusione: 121…124 °C
Densità: 1,32
Flash Pt: 121 °C (250 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002398
CAS Number: 65-85-0
EINECS: 200-618-2
REACH: 01-2119455536-33
Merck Index: 14,1091
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d561f311b11ea8ab2c8f07253e6748e588eb71aa&vid=dcf5e45072cda5106216b497cd29716270ae772c&prid=web&clid=SAPDAM