Stampa…
Acido benzoico 99.5% per analisi
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
221800010 221802500 221800050
ACRO221800010EA 134 EUR
ACRO221800010 ACRO221802500 ACRO221800050
Acido benzoico 99.5% per analisi
Acido benzoico
Formula: C₇H₆O₂
Peso molecolare: 122,12 g/mol
Punto di ebollizione: 249 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 121…123 °C
Densità: 1,316 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 121 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002398
CAS Number: 65-85-0
EINECS: 200-618-2
REACH: 01-2119455536-33
Merck Index: 13,01092
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d561f311b11ea8ab2c8f07253e6748e588eb71aa&vid=d83c991535c4365ae700970a0750f7a65e40bba2&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 123 °C
Sulfated ash ≤0.01 %
Titration with NaOH ≥99.5 %
Sulfate (SO4) ≤30 ppm
Iron (Fe) ≤4 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in chloroform)