Stampa…
Acido benzoico 99%, extra puro
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
149130010 149130025 149130250 149135000
ACRO149130010EA 40.1 EUR
ACRO149130010 ACRO149130025 ACRO149130250 ACRO149135000
Acido benzoico 99%, extra puro
Acido benzoico
Formula: C₇H₆O₂
Peso molecolare: 122,12 g/mol
Punto di ebollizione: 249 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 121…123 °C
Densità: 1,316 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 121 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002398
CAS Number: 65-85-0
EINECS: 200-618-2
REACH: 01-2119455536-33
Merck Index: 13,01092
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d561f311b11ea8ab2c8f07253e6748e588eb71aa&vid=d83c991535c4365ae700970a0750f7a65e40bba2&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 124 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.01 %
Titration with NaOH ≥98.5 %
Clarity of alcohol solution (20 wt.% soln. in ethanol) clear
Color of molten substance ≤50 APHA