Stampa…
Ethyl 4-hydroxybenzoate ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A13172.30 A13172.0B A13172.0I
A13172.30EA 33.9 EUR
A13172.30 A13172.0B A13172.0I
Ethyl 4-hydroxybenzoate ≥99%
Ethyl 4-hydroxybenzoate
Purity: 99% CAS No.: 120-47-8 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 116-118° Boiling Point: 297-298° dec. Merck Reference: 14,3837 MDL No.: MFCD00002353
Formula: C₉H₁₀O₃
Punto di ebollizione: 297…298 °C (dec.)
Punto di fusione: 116…118 °C
Densità: 1,078 g/cm³ (131 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002353
CAS Number: 120-47-8
EINECS: 204-399-4
Merck Index: 14,3837