Stampa…
Ethyl 4-hydroxybenzoate 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
150250010 150251000 150252500 150250051
ACRO150250010EA 97.3 EUR
ACRO150250010 ACRO150251000 ACRO150252500 ACRO150250051
Ethyl 4-hydroxybenzoate 99%
Ethyl 4-hydroxybenzoate
Formula: C₉H₁₀O₃
Punto di ebollizione: 297…298 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 115…118 °C
Densità: 1,078 g/cm³ (131 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002353
CAS Number: 120-47-8
EINECS: 204-399-4
Merck Index: 13,03869
Visualizza i codici
Appearance White to light cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 115 to 118 °C
GC ≥98.5 %