Stampa…
Propyl benzoate per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: Benzoic acid propyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21958.0005 8.21958.0250
8.21958.0005EA 21 EUR
8.21958.0005 8.21958.0250
Propyl benzoate per sintesi, Sigma-Aldrich®
Propyl benzoate
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Peso molecolare: 164.2 g/mol
Punto di ebollizione: 231
Punto di fusione: –52 °C
Densità: 1.02 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009370
CAS Number: 2315-68-6
EINECS: 219-020-8
Visualizza i codici
Solubility 0.35 g/l (25 °C)
Melting Point -52 °C
Molar Mass 164.2 g/mol
Boiling Point 231 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.181 hPa (25 °C)
Flash Point 100 °C
Refractive Index 1.4981 (25 °C, 589 nm)
Density 1.02 g/cm3 (20 °C)