Metile benzoato ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Methyl benzoate
Purity: 99%
CAS No.: 93-58-3
Molecular Formula: C8H8O2
Formula Weight: 136.15
Flash Point: 82°(179°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.094
Refractive Index: 1.5170
Appearance: Colourless
Melting Point: -12°
Boiling Point: 198-200°
Beilstein Reference: 1072099
Merck Reference: 14,6024
MDL No.: MFCD00008421
Formula:
C₆H₅COOCH₃ Punto di ebollizione: 198…200 °C Punto di fusione: –12 °C Densità: 1,094 Flash Pt: 82 °C (179 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008421 CAS Number: 93-58-3 EINECS: 202-259-7 Merck Index: 14,6024 |