Hexyl benzoate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Benzoic acid hexyl ester
Purity: 98+%
CAS No.: 6789-88-4
Molecular Formula: C13H18O2
Formula Weight: 206.29
Flash Point: 148°(298°F)
Refractive Index: 1.4930
Boiling Point: 272°
Beilstein Reference: 2048117
MDL No.: MFCD00051714
Formula:
C₁₃H₁₈O₂ Peso molecolare: 206.28 g/mol Punto di ebollizione: 272 °C Densità: 0.980 Flash Pt: 148 °C (298 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051714 CAS Number: 6789-88-4 EINECS: 229-856-5 |