Etile benzoato ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Benzoic acid ethyl ester
Purity: 99%
CAS No.: 93-89-0
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Flash Point: 84°(183°F)
Refractive Index: 1.5050
Melting Point: -34°
Boiling Point: 212-214°
Beilstein Reference: 1908172
Merck Reference: 14,3766
MDL No.: MFCD00009109
Formula:
C₉H₁₀O₂ Punto di ebollizione: 212…214 °C Punto di fusione: –34 °C Densità: 1,049 Flash Pt: 84 °C (183 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009109 CAS Number: 93-89-0 EINECS: 202-284-3 Merck Index: 14,3766 |