Stampa…
Etile benzoato 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
118090025 118095000
118090025.EA 150 EUR
118090025. 118095000.
Etile benzoato 99+%
Etile benzoato
Formula: C₉H₁₀O₂
Punto di ebollizione: 415 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –34 °C
Densità: 1,045 g/cm³
Flash Pt: 88 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009109
CAS Number: 93-89-0
EINECS: 202-284-3
Merck Index: 13,03802
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5040 to 1.5060 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Specific gravity (25/25°C) 1.043 to 1.047
Acid value ≤1 mg KOH/g
Chlorate and Nitrate (as NO3) ≤0.003 %
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤0.004 %
Barium (Ba) Passes test
Calcium (Ca) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤2 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.001 %
Potassium (K) ≤0.005 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %