Butyl benzoate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Benzoic acid butyl ester
Purity: 98%
CAS No.: 136-60-7
Molecular Formula: C11H14O2
Formula Weight: 178.23
Flash Point: 106°(222°F)
Refractive Index: 1.4980
Melting Point: -22°
Boiling Point: 250°
Beilstein Reference: 1867073
Merck Reference: 14,1552
MDL No.: MFCD00009439
Formula:
C₁₁H₁₄O₂ Punto di ebollizione: 250 °C Punto di fusione: –22 °C Densità: 1,011 Flash Pt: 106 °C (222 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009439 CAS Number: 136-60-7 EINECS: 205-252-7 Merck Index: 14,1552 |