Stampa…
3,4-Dihydroxybenzonitrile ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
A14783.06 A14783.14
A14783.06EA 52.9 EUR
A14783.06 A14783.14
3,4-Dihydroxybenzonitrile ≥97%
3,4-Dihydroxybenzonitrile
Purity: 97% CAS No.: 17345-61-8 Molecular Formula: C7H5NO2 Formula Weight: 135.12 Melting Point: 153-156° dec. Beilstein Reference: 2082204 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00016436
Formula: C₇H₅NO₂
Peso molecolare: 135,12 g/mol
Punto di ebollizione: 311 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 153…156 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016436
CAS Number: 17345-61-8
EINECS: 241-367-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III