Stampa…
4-Hydroxybenzonitrile ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: p-Cyanophenol, 4-Cyanophenol, p-Hydroxybenzonitrile
A15803.18 A15803.22 A15803.30 A15803.36
A15803.18EA 68.2 EUR
A15803.18 A15803.22 A15803.30 A15803.36
4-Hydroxybenzonitrile ≥98%
4-Hydroxybenzonitrile
Purity: 98+% CAS No.: 767-00-0 Molecular Formula: C7H5NO Formula Weight: 119.12 Melting Point: 110-114° Beilstein Reference: 386130
Formula: C₇H₅NO
Peso molecolare: 119,12 g/mol
Punto di ebollizione: 148 °C (1 mmHg)
Punto di fusione: 110…114 °C
Densità: ∼1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002312
CAS Number: 767-00-0
EINECS: 212-175-2