Stampa…
4-Hydroxybenzonitrile 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: p-Cyanophenol, 4-Cyanophenol, p-Hydroxybenzonitrile
110830250 110831000 110835000
ACRO110830250EA 46.6 EUR
ACRO110830250 ACRO110831000 ACRO110835000
4-Hydroxybenzonitrile 99%
4-Hydroxybenzonitrile
Formula: C₇H₅NO
Peso molecolare: 119,12 g/mol
Punto di ebollizione: 148 °C (1 -rr)
Punto di fusione: 110…113 °C
Densità: ~ 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002312
CAS Number: 767-00-0
EINECS: 212-175-2
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Off-white to beige to light grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 110 to 113 °C
Water ≤0.4 %
Sulfated ash ≤0.2 %
GC ≥98.5 %