Stampa…
3-Hydroxybenzonitrile ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: m-Hydroxybenzonitrile, m-Cyanophenol, 3-Cyanophenol
B21702.06 B21702.14
B21702.06EA 67.5 EUR
B21702.06 B21702.14
3-Hydroxybenzonitrile ≥99%
3-Hydroxybenzonitrile
Purity: 99% CAS No.: 873-62-1 Molecular Formula: C7H5NO Formula Weight: 119.12 Melting Point: 78-81° MDL No.: MFCD00002252
Formula: C₇H₅NO
Peso molecolare: 119,12 g/mol
Punto di ebollizione: 265 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 78…81 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002252
CAS Number: 873-62-1
EINECS: 212-845-4
UN: 3276
ADR: 6.1,III