Stampa…
3-Hydroxybenzonitrile 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: m-Hydroxybenzonitrile, m-Cyanophenol, 3-Cyanophenol
110820100 110820500
ACRO110820100EA 89.7 EUR
ACRO110820100 ACRO110820500
3-Hydroxybenzonitrile 97%
3-Hydroxybenzonitrile
Formula: C₇H₅NO
Peso molecolare: 119,12 g/mol
Punto di ebollizione: 265 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 75…80 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002252
CAS Number: 873-62-1
EINECS: 212-845-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 80 °C
GC ≥96.0 %