Stampa…
Salicylonitrile ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A13606.06 A13606.14 A13606.22
A13606.06EA 25.2 EUR
A13606.06 A13606.14 A13606.22
Salicylonitrile ≥98%
Salicylonitrile
Purity: 98% CAS No.: 611-20-1 Molecular Formula: C7H5NO Formula Weight: 119.12 Melting Point: 92-95° Boiling Point: 149°/14mm MDL No.: MFCD00002145
Formula: C₇H₅NO
Punto di ebollizione: 149 °C (14 mmHg)
Punto di fusione: 92…95 °C
Densità: 1,1052 g/cm³ (99.6 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002145
CAS Number: 611-20-1
EINECS: 210-259-3