3,5-Dihydroxybenzonitrile ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 19179-36-3
Molecular Formula: C7H5NO2
Formula Weight: 135.12
Melting Point: 185-190°
Beilstein Reference: 6322491
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00016453
Formula:
C₇H₅NO₂ Punto di ebollizione: 311 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 185…190 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016453 CAS Number: 19179-36-3 EINECS: 242-859-6 UN: 3439 ADR: 6.1,III |