Stampa…
2,6-Dimethoxybenzonitrile 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
181720100 181720500
ACRO181720100EA 34.7 EUR
ACRO181720100 ACRO181720500
2,6-Dimethoxybenzonitrile 97%
2,6-Dimethoxybenzonitrile
Formula: C₉H₉NO₂
Punto di ebollizione: 310 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 119…123 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001788
CAS Number: 16932-49-3
EINECS: 241-000-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 119 to 123 °C
GC ≥96.0 %
HPLC ≥97.5 %