Stampa…
2,5-Dimethoxybenzonitrile ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A15868.06 A15868.14
A15868.06EA 59.4 EUR
A15868.06 A15868.14
2,5-Dimethoxybenzonitrile ≥98%
2,5-Dimethoxybenzonitrile
Purity: 98% CAS No.: 5312-97-0 Molecular Formula: C9H9NO2 Formula Weight: 163.18 Melting Point: 80-84° Beilstein Reference: 2691937 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00016375
Formula: C₉H₉NO₂
Punto di ebollizione: 283 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 80…84 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016375
CAS Number: 5312-97-0
EINECS: 226-169-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III