2,4-Dimethoxybenzonitrile ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99%
CAS No.: 4107-65-7
Molecular Formula: C9H9NO2
Formula Weight: 163.18
Melting Point: 92-95°
Beilstein Reference: 1950512
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00001786
Formula:
C₉H₉NO₂ Punto di ebollizione: 283 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 92…95 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001786 CAS Number: 4107-65-7 EINECS: 223-886-2 UN: 3439 ADR: 6.1,III |